2-Aminofenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0335-25G
A0335-500G
A0335-100G
TCIAA0335-25GEA
46
EUR
TCIAA0335-25G
TCIAA0335-500G
TCIAA0335-100G
2-Aminofenol ≥99.0% (por GC)
2-Aminofenol
Formula:
C₆H₇NO Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa) Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 175 °C |
Número MDL:
MFCD00007690 Núm. CAS: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN: 2512 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,00461 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in dilute HCl | within almost transparency |