Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: THAM, 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, 2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol
A0321-25G A0321-500G
TCIAA0321-25GEA 16 EUR
TCIAA0321-25G TCIAA0321-500G
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&vid=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency