Sulfanilamida ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0119-25G S0119-500G S0119-100G
TCIAS0119-25GEA 16 EUR
TCIAS0119-25G TCIAS0119-500G TCIAS0119-100G
Sulfanilamida ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulfanilamida
Formula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 163…167 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007939
Núm. CAS: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Índice Merck: 14,08925
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df665336ec0e4fbfe2c0604076fb8298220424e3&vid=df665336ec0e4fbfe2c0604076fb8298220424e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Diazo Method) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency