Ácido sulfanílico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-aminobencenosulfónico
S0120-25G
S0120-500G
TCIAS0120-25GEA
16
EUR
TCIAS0120-25G
TCIAS0120-500G
Ácido sulfanílico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido sulfanílico
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H MW: 173.19 g/mol Pto. Ebullición: 363 Pto. de fusión: 288°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007886 Núm. CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Índice Merck: 14,08926 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Na2CO3 | almost transparency |
Nitrous salt | max. 0.5 ppm |