1,5-Naftalenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,5-naftilenodiamina
D0101-25G D0101-500G D0101-100G
TCIAD0101-25GEA 56 EUR
TCIAD0101-25G TCIAD0101-500G TCIAD0101-100G
1,5-Naftalenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,5-Naftalenodiamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004029
Núm. CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=989520af91f9d1f488d6a40a4f6173bd5744ade6&vid=989520af91f9d1f488d6a40a4f6173bd5744ade6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 194.0 deg-C