o-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1,2-Fenilendiamina

P0168-500G P0168-25G P0168-100G
TCIAP0168-500GEA 142 EUR
TCIAP0168-500G TCIAP0168-25G TCIAP0168-100G
o-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
o-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: 103 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007721
Núm. CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07284
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec6a0126029e74a3a232b4fbde4bd14a20588f1&vid=eec6a0126029e74a3a232b4fbde4bd14a20588f1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR