Tolueno-2,3-diamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-o-fenilendiamina
D3788-25G D3788-5G
TCIAD3788-25GEA 488 EUR
TCIAD3788-25G TCIAD3788-5G
Tolueno-2,3-diamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Tolueno-2,3-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Pto. de fusión: 113
Densidad: 1.3
Número MDL: MFCD00011589
Núm. CAS: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b739e1facb29f5bee30ea0faf10ad0ece4001e0&vid=8b739e1facb29f5bee30ea0faf10ad0ece4001e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C