4,4'-Metilendianilina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Diaminodifenilmetano
M0220-500G M0220-25G
TCIAM0220-500GEA 35 EUR
TCIAM0220-500G TCIAM0220-25G
4,4'-Metilendianilina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Metilendianilina
Formula: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,27 g/mol
Pto. Ebullición: 257°C
Pto. de fusión: 91…92 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007914
Núm. CAS: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&vid=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C