1,2-Ciclohexilendiamina cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
D0277-25ML D0277-500ML
TCIAD0277-25MLEA 16 EUR
TCIAD0277-25ML TCIAD0277-500ML
1,2-Ciclohexilendiamina cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1,2-Ciclohexilendiamina
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 192 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 41…44 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00001491
Núm. CAS: 694-83-7
EINECS: 211-776-7
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9a4fc5ba2a4f83b2a102287bab89cd75360e431&vid=7c884f1da96bd7c89e4518b061fee6fd3414f861&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)