2,4,6-Triaminopirimidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pirimidina-2,4,6-triiltriamina
T0834-25G T0834-500G
TCIAT0834-25GEA 27 EUR
TCIAT0834-25G TCIAT0834-500G
2,4,6-Triaminopirimidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,6-Triaminopirimidina
Formula: C₄H₇N₅
MW: 125,13 g/mol
Pto. Ebullición: 324 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 249°C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006100
Núm. CAS: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27026141779d8a252b42a0c8e96f58e5ec6fa2b0&vid=27026141779d8a252b42a0c8e96f58e5ec6fa2b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity