N-Etil-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
E0177-25ML E0177-500ML
TCIAE0177-25MLEA 16 EUR
TCIAE0177-25ML TCIAE0177-500ML
N-Etil-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Etil-o-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026695
Núm. CAS: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN: 2754
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&vid=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %