6-Bencilaminopurina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bencil(purin-6-il)amina
B1088-25G B1088-5G
TCIAB1088-25GEA 46 EUR
TCIAB1088-25G TCIAB1088-5G
6-Bencilaminopurina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Bencilaminopurina
Formula: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225,25 g/mol
Pto. de fusión: 230…234 °C
Número MDL: MFCD00005572
Núm. CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96eb284cfd50c80e481282d0265fb80c7391f94&vid=c96eb284cfd50c80e481282d0265fb80c7391f94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in 0.1mol/L NaOH almost transparency