N-Isopropiletilenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)-N-isopropylamine, N1-Isopropylethane-1,2-diamine
I0381-10ML I0381-25ML
TCIAI0381-10MLEA 63 EUR
TCIAI0381-10ML TCIAI0381-25ML
N-Isopropiletilenodiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Isopropiletilenodiamina
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 138°C
Densidad: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008164
Núm. CAS: 19522-67-9
EINECS: 243-125-8
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d252424cf5cbc8e8aa6ce7f3be1ceef7ed630e0&vid=9d252424cf5cbc8e8aa6ce7f3be1ceef7ed630e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %