N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
A0774-25G A0774-500G A0774-100G
TCIAA0774-25GEA 28 EUR
TCIAA0774-25G TCIAA0774-500G TCIAA0774-100G
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina ≥97.0% (por GC)
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenodiamina
Formula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: ∼ 0 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 143°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008173
Núm. CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&vid=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %