Dietanolamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0008-25G I0008-500G
TCIAI0008-25GEA 16 EUR
TCIAI0008-25G TCIAI0008-500G
Dietanolamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 268,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
IR: 01-2119488930-28
Índice Merck: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a164c3a3ae3e0614f0e2d84ef586a4742ca29bca&vid=a164c3a3ae3e0614f0e2d84ef586a4742ca29bca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency