Dietanolamina ≥99.0% (por GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Proveedor: TCI
Peligro
S0376-1G S0376-10G
TCIAS0376-1GEA 17 EUR
TCIAS0376-1G TCIAS0376-10G
Dietanolamina ≥99.0% (por GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 268,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
IR: 01-2119488930-28
Índice Merck: 14,03107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ce3f8143e4cdb7982ec30d1fcad1f5ab170fe0c&vid=b3f470785a1beb1ddff0dc0ad9841c3521183beb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %