Diciclohexilamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DCHA
D0435-25ML D0435-500ML
TCIAD0435-25MLEA 16 EUR
TCIAD0435-25ML TCIAD0435-500ML
Diciclohexilamina ≥99.0% (por GC)
Diciclohexilamina
Formula: C₁₂H₂₃N
MW: 181,32 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Pto. de fusión: 0°C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 105°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011658
Núm. CAS: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,03095
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79d8232ac52839a72a4b0e717deb995142f89c1a&vid=79d8232ac52839a72a4b0e717deb995142f89c1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %