Bario difenilamino-4-sulfonato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(4-anilinobencenosulfonato) de bario, N-Fenilsulfanilato de bario
D0876-25G D0876-5G
TCIAD0876-25GEA 93 EUR
TCIAD0876-25G TCIAD0876-5G
Bario difenilamino-4-sulfonato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Bario difenilamino-4-sulfonato
Formula: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633.89 g/mol
Pto. de fusión: 300
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007497
Núm. CAS: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,07313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ae72a758370870c065973fbd83c1f929499c89a&vid=3ae72a758370870c065973fbd83c1f929499c89a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Sensitiveness to pass test