1,3,5-Tri(tert-butyl)-2-nitrobenzène ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3,5-Tri(terc-butil)-2-nitrobenceno, 1,3,5-Tri-tert-butyl-2-nitrobenzene
T1821-25G T1821-5G
TCIAT1821-25GEA 238 EUR
TCIAT1821-25G TCIAT1821-5G
1,3,5-Tri(tert-butyl)-2-nitrobenzène ≥95.0% (por GC)
1,3,5-Tri(tert-butyl)-2-nitrobenzène
Formula: C₁₈H₂₉NO₂
Pto. de fusión: 482,8 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (19.85 °C)
Número MDL: MFCD00008818
Núm. CAS: 4074-25-3
EINECS: 223-789-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c28228b389d85a9948801b0824f1b4fdaad373d&vid=0c28228b389d85a9948801b0824f1b4fdaad373d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C