2-Nitrofluoreno ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
N0201-25G N0201-100G
TCIAN0201-25GEA 49 EUR
TCIAN0201-25G TCIAN0201-100G
2-Nitrofluoreno ≥99.0% (by HPLC)
2-Nitrofluoreno
Formula: C₁₃H₉NO₂
Pto. de fusión: 154…157 °C
Número MDL: MFCD00001117
Núm. CAS: 607-57-8
EINECS: 210-138-5
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2af397298ea7f747e830952918e41e5d1914b31c&vid=2af397298ea7f747e830952918e41e5d1914b31c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency