4-Nitroindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0628-1G N0628-5G
TCIAN0628-1GEA 31 EUR
TCIAN0628-1G TCIAN0628-5G
4-Nitroindol ≥98.0% (por GC)
4-Nitroindol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 206…209 °C
Número MDL: MFCD00010056
Núm. CAS: 4769-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302cc716c26363b8b8538fb1f441c0bb036a3182&vid=302cc716c26363b8b8538fb1f441c0bb036a3182&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 208.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity