2-Metoxi-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1395-25G M1395-5G
TCIAM1395-25GEA 279 EUR
TCIAM1395-25G TCIAM1395-5G
2-Metoxi-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Metoxi-3-nitropiridina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Número MDL: MFCD00023459
Núm. CAS: 20265-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a19a3367e253e19f31cadb2bff6c06f5b1b550a2&vid=a19a3367e253e19f31cadb2bff6c06f5b1b550a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 58.0 deg-C