Alcohol 2-nitrobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0179-25G N0179-250G
TCIAN0179-25GEA 31 EUR
TCIAN0179-25G TCIAN0179-250G
Alcohol 2-nitrobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2-nitrobencílico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: 71…72 °C
Número MDL: MFCD00007186
Núm. CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e0f8ce89c8e8a062dcd33cfd5b0d7d42a083cc5&vid=9e0f8ce89c8e8a062dcd33cfd5b0d7d42a083cc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity