4-Nitrotioanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sulfuro de 4-nitrofenilo y metilo, 1-Nitro-4-(metiltio)benceno
N0761-25G N0761-5G
TCIAN0761-25GEA 197 EUR
TCIAN0761-25G TCIAN0761-5G
4-Nitrotioanisol ≥98.0% (por GC)
4-Nitrotioanisol
Formula: C₇H₇NO₂S
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: 66…68 °C
Número MDL: MFCD00010868
Núm. CAS: 701-57-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2dfc8b35ed4a06dd0f8b15670ca079aa1e0e39&vid=ec2dfc8b35ed4a06dd0f8b15670ca079aa1e0e39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C