Dimetil sulfóxido ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0798-25G D0798-500G
TCIAD0798-25GEA 16 EUR
TCIAD0798-25G TCIAD0798-500G
Dimetil sulfóxido ≥99.0% (por GC)
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de fusión: 18,5 °C
Densidad: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0688decad5c8afa4e8a1177979cd07eb3c07316&vid=b69a1fae7562bd9674ce37578ffda941dd0f0b16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %