1-Óxido de piridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0557-25G P0557-500G P0557-100G
TCIAP0557-25GEA 22 EUR
TCIAP0557-25G TCIAP0557-500G TCIAP0557-100G
1-Óxido de piridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Óxido de piridina
Formula: C₅H₅NO
Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006194
Núm. CAS: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Índice Merck: 14,07972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcc00bd76771a70b49cef7404dd78b68ce05ca6c&vid=bcc00bd76771a70b49cef7404dd78b68ce05ca6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency