Sulfito de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0528-25G
D0528-500G
TCIAD0528-25GEA
32
EUR
TCIAD0528-25G
TCIAD0528-500G
Sulfito de dietilo ≥98.0% (por GC)
Sulfito de dietilo
Formula:
C₄H₁₀O₃S Pto. Ebullición: 157°C Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 49°C |
Número MDL:
MFCD00009098 Núm. CAS: 623-81-4 EINECS: 210-815-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |