Fosfato de trifenilo 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TPP, Trifenilo fosfato
P0272-25G P0272-500G
TCIAP0272-25GEA 16 EUR
TCIAP0272-25G TCIAP0272-500G
Fosfato de trifenilo 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fosfato de trifenilo
Formula: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326.29 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 223
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003031
Núm. CAS: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,09742
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9a756eeb97a3a7b49d5d22deef15c052c9f493&vid=6c9a756eeb97a3a7b49d5d22deef15c052c9f493&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency