Alil fenil éter ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0234-25G A0234-500G A0234-100G
TCIAA0234-25GEA 31 EUR
TCIAA0234-25G TCIAA0234-500G TCIAA0234-100G
Alil fenil éter ≥95.0% (por GC)
Alil fenil éter
Formula: H₂CCHCH₂OC₆H₅
Pto. Ebullición: 195°C
Densidad: 0,994 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00008644
Núm. CAS: 1746-13-0
EINECS: 217-125-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ca786cb7699a8dfad3732f6908b21bef3d943f&vid=85ca786cb7699a8dfad3732f6908b21bef3d943f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %