Ortopropionato de trietilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0067-25ML O0067-500ML
TCIAO0067-25MLEA 16 EUR
TCIAO0067-25ML TCIAO0067-500ML
Ortopropionato de trietilo ≥96.0% (por GC)
Ortopropionato de trietilo
Formula: C₉H₂₀O₃
MW: 176.26 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de inflamación: 47°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009226
Núm. CAS: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&vid=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %