Alil etil éter ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Allyl Ethyl Ether

A1033-25ML A1033-5ML
TCIAA1033-25MLEA 65 EUR
TCIAA1033-25ML TCIAA1033-5ML
Alil etil éter ≥95.0% (por GC)
Alil etil éter
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de inflamación: –20°C
Número MDL: MFCD00009255
Núm. CAS: 557-31-3
EINECS: 209-169-7
UN: 2335
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,00293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f994ba93bb6c24ead634c53eaca1720f073f3428&vid=f994ba93bb6c24ead634c53eaca1720f073f3428&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR