4-Alilanisol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Allyl-4-methoxybenzene, Estragole
A0702-10G A0702-100G
TCIAA0702-10GEA 34 EUR
TCIAA0702-10G TCIAA0702-100G
4-Alilanisol ≥98.0% (por GC)
4-Alilanisol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148.2 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de fusión: 22,5
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00008653
Núm. CAS: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Índice Merck: 14,03705
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fbd13ef26bb83b14fdaafbe5bdb1cb25567e47d&vid=6fbd13ef26bb83b14fdaafbe5bdb1cb25567e47d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %