Dibencil éter ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzyl ether
B0418-25ML B0418-500ML
TCIAB0418-25MLEA 16 EUR
TCIAB0418-25ML TCIAB0418-500ML
Dibencil éter ≥95.0% (por GC)
Dibencil éter
Formula: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198.26 g/mol
Pto. Ebullición: 298
Pto. de inflamación: 135°C
Número MDL: MFCD00004780
Núm. CAS: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,01132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&vid=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %