2-Fenoxietanol ≥98.5% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Éter monofenílico del etilenglicol
P0115-25G P0115-500G
TCIAP0115-25GEA 16 EUR
TCIAP0115-25G TCIAP0115-500G
2-Fenoxietanol ≥98.5% (por GC)
2-Fenoxietanol
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 237°C
Pto. de fusión: 13 °C
Densidad: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002857
Núm. CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Índice Merck: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&vid=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %