(±)-1-Etoxi-2-propanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
E0446-25ML E0446-500ML
TCIAE0446-25MLEA 17 EUR
TCIAE0446-25ML TCIAE0446-500ML
(±)-1-Etoxi-2-propanol ≥95.0% (por GC)
(±)-1-Etoxi-2-propanol
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Pto. Ebullición: 132
Pto. de fusión: -59
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00067050
Núm. CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&vid=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %