2-Butoxietanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Éter monobutílico del etilenglicol, Butilglicol
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 16 EUR
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
2-Butoxietanol ≥99.0% (por GC)
2-Butoxietanol
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002884
Núm. CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %