(±)-1-Fenoxi-2-propanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
P0118-25ML P0118-500ML
TCIAP0118-25MLEA 47 EUR
TCIAP0118-25ML TCIAP0118-500ML
(±)-1-Fenoxi-2-propanol ≥95.0% (por GC)
(±)-1-Fenoxi-2-propanol
Formula: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 233°C
Pto. de fusión: 11,4 °C
Densidad: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 125°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016861
Núm. CAS: 770-35-4
EINECS: 212-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&vid=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %