2-Metoxi-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Metil-2-metoxifenol, 2-Metoxi-4-metilfenol
M0114-25ML M0114-100ML
TCIAM0114-25MLEA 34 EUR
TCIAM0114-25ML TCIAM0114-100ML
2-Metoxi-p-cresol ≥98.0% (por GC)
2-Metoxi-p-cresol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 221°C
Pto. de fusión: 5°C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002378
Núm. CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Índice Merck: 14,02571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&vid=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %