Dietilenglicol ≥99.5% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Oxidietanol
D0495-100G D0495-500G
TCIAD0495-100GEA 16 EUR
TCIAD0495-100G TCIAD0495-500G
Dietilenglicol ≥99.5% (por GC)
Dietilenglicol
Formula: C₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: -7°C
Densidad: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 124°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002882
Núm. CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Índice Merck: 14,03119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&vid=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %