2-Metoxitiofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1670-25G M1670-5G
TCIAM1670-25GEA 213 EUR
TCIAM1670-25G TCIAM1670-5G
2-Metoxitiofenol ≥98.0% (por GC)
2-Metoxitiofenol
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 219°C
Densidad: 1,14 g/cm³ (30 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00004834
Núm. CAS: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6117229ff02b79424e7d535ad6bccc139c96c4b&vid=c6117229ff02b79424e7d535ad6bccc139c96c4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %