1,2-Dimetoxietano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Éter dimetílico del etilenglicol, Etilenglicol-dimetiléter, DME
D0634-25ML
D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA
16
EUR
TCIAD0634-25ML
TCIAD0634-500ML
1,2-Dimetoxietano ≥99.0% (por GC)
1,2-Dimetoxietano
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 84°C Pto. de fusión: –69 °C Densidad: 1,113 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –2°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008502 Núm. CAS: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3,II Índice Merck: 14,03224 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |