Bis(2-butoxietil) éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 16 EUR
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
Bis(2-butoxietil) éter ≥98.0% (por GC)
Bis(2-butoxietil) éter
Formula: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de fusión: –60°C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009459
Núm. CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %