Borato de triisopropilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tri-i-propylborate
B0521-25ML
B0521-500ML
B0521-100ML
TCIAB0521-25MLEA
16
EUR
TCIAB0521-25ML
TCIAB0521-500ML
TCIAB0521-100ML
Borato de triisopropilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Borato de triisopropilo
Formula:
C₉H₂₁BO₃ MW: 188.07 g/mol Pto. Ebullición: 140°C Pto. de fusión: -59 Pto. de inflamación: 28°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008872 Núm. CAS: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Boric acid | max. 0.3 % |