Viniltrietoxisilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trietoxi(vinil)silano
V0044-25ML V0044-500ML V0044-100ML
TCIAV0044-25MLEA 16 EUR
TCIAV0044-25ML TCIAV0044-500ML TCIAV0044-100ML
Viniltrietoxisilano ≥98.0% (por GC)
Viniltrietoxisilano
Formula: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190.31 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009063
Núm. CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&vid=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %