Ciclohexiltrimetoxisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2280-25G C2280-5G
TCIAC2280-25GEA 182 EUR
TCIAC2280-25G TCIAC2280-5G
Ciclohexiltrimetoxisilano ≥97.0% (por GC)
Ciclohexiltrimetoxisilano
Formula: C₉H₂₀O₃Si
Pto. Ebullición: 208°C
Número MDL: MFCD01074466
Núm. CAS: 17865-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2e6a7994e2e268b35ceb980b25b6388637e28c&vid=cb2e6a7994e2e268b35ceb980b25b6388637e28c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %