(3-Mercaptopropil)trietoxisilan ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Trietoxisililpropano-1-tiol

M1505-25G M1505-500G M1505-100G
TCIAM1505-25GEA 25 EUR
TCIAM1505-25G TCIAM1505-500G TCIAM1505-100G
(3-Mercaptopropil)trietoxisilan ≥96.0% (por GC)
(3-Mercaptopropil)trietoxisilan
Formula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 238,42 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de inflamación: 88°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053924
Núm. CAS: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11fa23e48013f81b4cbf283b4f4bd0cf07d75b92&vid=11fa23e48013f81b4cbf283b4f4bd0cf07d75b92&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR