Ortosilicato de tetrabutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Silicato de tetrabutilo
T1126-25ML T1126-500ML
TCIAT1126-25MLEA 19 EUR
TCIAT1126-25ML TCIAT1126-500ML
Ortosilicato de tetrabutilo ≥98.0% (por GC)
Ortosilicato de tetrabutilo
Formula: C₁₆H₃₆O₄Si
MW: 320,54 g/mol
Pto. Ebullición: 277°C
Densidad: 0,9353 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 136°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009432
Núm. CAS: 4766-57-8
EINECS: 225-305-8
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&vid=172d03f06940789cb5228ffcdecd231cf73e7a29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %