Anhídrido glutarico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
G0071-25G G0071-500G G0071-100G
TCIAG0071-25GEA 17 EUR
TCIAG0071-25G TCIAG0071-500G TCIAG0071-100G
Anhídrido glutarico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido glutarico
Formula: C₅H₆O₃
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52…55 °C
Densidad: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006679
Núm. CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=494f9c24f4eb1cbf95adb8dad25d610f48b8072a&vid=494f9c24f4eb1cbf95adb8dad25d610f48b8072a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C