Anhídrido benzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0078-25G B0078-500G B0078-100G
TCIAB0078-25GEA 18 EUR
TCIAB0078-25G TCIAB0078-500G TCIAB0078-100G
Anhídrido benzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Anhídrido benzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 1,231 to 1.247 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003073
Núm. CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Índice Merck: 14,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b714d649aeb21aa728a7acf405e36be144c3a37&vid=8b714d649aeb21aa728a7acf405e36be144c3a37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency