Cyclobutylmethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ciclobutanometanol
C2061-25G C2061-5G
TCIAC2061-25GEA 209 EUR
TCIAC2061-25G TCIAC2061-5G
Cyclobutylmethanol ≥98.0% (por GC)
Cyclobutylmethanol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001330
Núm. CAS: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64bcbd70087f2d4b6d77bc114f7d6f67b955629&vid=f64bcbd70087f2d4b6d77bc114f7d6f67b955629&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %